주요 문서
27362
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
특징
open center
포장
pkg of 100 ea
라이너 두께
5 mil
씰 직경
20 mm
호환성
for use with 20 mm crimp top vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)