Key Documents
508454
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.7 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 125 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial
round bottom
설명
beveled finish
특징
closure type crimp top vial
vial type headspace
포장
pkg of 125 ea
O.D. × H × I.D.
22.7 mm × 75 mm × 12.5 mm
용적
20 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The style and diameter of headspace vials are dependent on the autosampler. The top finish of the vial is beveled finish, which helps reduce the amount of sealing surface between the crimp seal and the glass surface. The bottom finish of the vial is rounded. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1