주요 문서
SU860030
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
동의어(들):
Flat-bottom Flat-top Headspace Vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
flat bottom
설명
flat top
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
용적
20 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)