주요 문서
SU860105
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.43
material
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
설명
durometer: 45° shore A
특징
closure type crimp seal
open center
포장
pkg of 100 ea
직경 × 두께
20 mm × 3.0 mm
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with CTC CombiPAL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Recommended for: CTC Combi-PAL.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)