material
clear glass vial
round bottom
설명
beveled finish
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
22 mm × 45 mm × 12.5 mm
용적
10 mL
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with PerkinElmer
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.