PHR1084
Metformin hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Metformin
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. M0605000
traceable to USP 1396309
API family
metformin
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
223-226 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
용매
추천
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객