주요 문서
SU860065
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 5 mL, beveled finish clear glass, O.D. × H × I.D. 22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
beveled finish clear glass
round bottom
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm
용적
5 mL
피팅
for crimp seal
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)