material
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
무균
non-sterile
특징
with cap
포장
case of 72 ea partitioned tray
제조업체/상표
WHEATON® 225289
튜브 용량
(25 mL)
튜브 직경
(28 mm)
피팅
neck (External Thread)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sample Vials in Lab File (With Caps Attached). Attached caps help maintain cleanliness. Supplied in partitioned trays to provide an easy way to store empty vials or to inventory samples.
- Screw caps are attached to vials.
- It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples, and metal foil liner for hydrocarbons.
- Vials and caps are autoclavable.
- 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
- 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
- Vials with caps attached packaged in partitioned trays
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.