주요 문서
DWK986734
WHEATON® liquid scintillation vial with attached unlined PS cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
동의어(들):
986734
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
lips on vial transparent PET bottle
white polyethylene cap
특징
with cap
포장
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
제조업체/상표
WHEATON® 986734
bottle diam. × H × W
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
특징 및 장점
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)