주요 문서
DWK986746
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
동의어(들):
986746
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
metal foil liner
transparent PET bottle
white cap
특징
with cap
포장
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
제조업체/상표
WHEATON® 986746
bottle diam. × H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)