์ถ์ฒ ์ ํ
๋ถ์
97%
mp
87-90 ยฐC (lit.)
SMILES string
CCNC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
InChI key
RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
200.1 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
93.4 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.