주요 문서
F4602
Sigma-Aldrich
4-Fluoroanisole
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)