주요 문서
GF13570972
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 1.65mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 1.39mm inside diameter, hard
동의어(들):
FF217200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 135-709-72
길이 × thickness
100 mm × 0.13 mm
O.D. × I.D.
1.65 mm × 1.39 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)