주요 문서
Z258431
Sigma-Aldrich
Head set for Vortex-Genie® 2
Multiple head
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103814
NACRES:
NB.73
제조업체/상표
Scientific Industries
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Complete with 6in. platform head, one microtube insert, and one 96 well plate insert.
법적 정보
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)