주요 문서
CLS480101
Optional heads for Corning® LSE vortex mixers
optional head for 24 x 1.5/2.0 mL tubes, 24 x 0.5 mL tubes and 32 x 0.2 mL tubes (or 4 tube strips), 1/cs
동의어(들):
equipment replacement accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103814
NACRES:
NB.15
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 480101
적합성
suitable for (for use with Corning LSE vortex mixer)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Optional heads for the Corning LSE vortex mixers: CLS6776, CLS6777 and CLS6775
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.