주요 문서
GF21420818
Gallium-indium-tin alloy, Ga62In22Sn16
250g lump, 100mm max. lump size, liquid at rtp
동의어(들):
GA066100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
lumps (liquid at rtp)
제조업체/상표
Goodfellow 214-208-18
중량
250 g
최대 종괴 크기
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)