주요 문서
GF87824953
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, L 10 m, tolerance 0.2
동의어(들):
FP301250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 878-249-53
길이
10 m
두께
0.05 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)