주요 문서
H51507
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxyphenyl)glycine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4NHCH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
light brown to gray-brown
mp
244 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(11)12/h1-4,9-10H,5H2,(H,11,12)
InChI key
WRUZLCLJULHLEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Li-Ming Yuan et al.
Chirality, 29(6), 315-324 (2017-04-20)
Chiral solid membranes of cellulose, sodium alginate, and hydroxypropyl-β-cyclodextrin were prepared for chiral dialysis separations. After optimizing the membrane material concentrations, the membrane preparation conditions and the feed concentrations, enantiomeric excesses of 89.1%, 42.6%, and 59.1% were obtained for mandelic