주요 문서
JKA3037
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Silane
동의어(들):
mPEG-Silane, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
mPEG5K-Silane, average Mn 5,000
형태
solid
분자량
average Mn 5,000
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
저장 온도
−20°C
일반 설명
Methoxy PEG Silane for glass or silica surface modification and deactivation.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2013 (2013)