주요 문서
JKA3177
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Alkyne
동의어(들):
mPEG-Alkyne, Methoxy-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CONHCH2CCH
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
제품명
mPEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
양식
solid
분자량
average Mn 5,000
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
저장 온도
−20°C
일반 설명
Methoxy PEG Alkyne. Click chemistry PEG reagent for reaction with azide groups.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1