주요 문서
JKA5023
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
동의어(들):
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
제품명
Acrylate-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
양식
solid
분자량
average Mn 5,000
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)