주요 문서
L060050
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
Quality Level
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
형태
liquid
유통기한
180 days
농도
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
색상
clear
pH
8.5 (20 °C, 15 g/L)
bp
115 °C/1,013 hPa
mp
<-40 °C
호환성
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Oxidizer solution, containing pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
제조 메모
Pyridine / Water / Iodine 9/1/12,7 (v/v/w)
법적 정보
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
62.6 °F
Flash Point (°C)
17 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)