주요 문서
M25007
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropylamine
99%
동의어(들):
1-Amino-3-methoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2)3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
Beilstein:
878144
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
3.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
20 mmHg ( 30 °C)
분석
99%
autoignition temp.
518 °F
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
117-118 °C/733 mmHg (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCCN
InChI
1S/C4H11NO/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
InChI key
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)