주요 문서
M27603
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propionitrile
98%
동의어(들):
N-Methyl-β-alaninenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NHCH2CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
84.12
Beilstein:
1699160
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
InChI key
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)