주요 문서
M32607
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromovalerate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(CH2)4COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.05
Beilstein:
1749649
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
density
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)