분석
98%
양식
liquid
bp
248 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-2-3-5(7)6-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
YVIVRJLWYJGJTJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter