Key Documents
M81403
Sigma-Aldrich
Methylsuccinic anhydride
98%
동의어(들):
Pyrotartaric anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
solid
bp
238-240 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
InChI key
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1