주요 문서
NORS4255001
Bruker Match tubes
O.D. × L 4.25 mm × 100 mm, volume 370 μL
동의어(들):
precision machined NMR tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
특징
neck thread push fit
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell S-4.25-500-1
O.D. × L
4.25 mm × 100 mm
용적
370 μL
벽 두께
0.82 mm
색상
natural cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ultra-precision machined NMR tubes for the Bruker MATCH system. Caps are color-coded by size, order separately.
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
법적 정보
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)