분석
>95% (HPLC)
형태
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
m-dPEG12-amido-dPEG24-DSPE is designed for use in liposomes and micelles. The product contains a lipophilic tail of 1, 2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE) and a hydrophilic head consisting of a methoxy-terminated, single molecular weight, discrete polyethylene glycol (dPEG). The dPEG portion of the molecule is 117 atoms (76.364 Å) long with a molecular weight of 1744 Daltons. The molecular weight of the full molecule is 2491 Daltons. m-dPEG12-amido-dPEG24-DSPE is a monodisperse equivalent of the polymeric PEG1500.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.