분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1x25 mg (880239P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
polymerizable lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.[Na+]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880239P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable