주요 문서
880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C183H355N10O81P
CAS Number:
Molecular Weight:
4022.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.26
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
drug delivery
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)