주요 문서
S4392
Sigma-Aldrich
Sodium metasilicate nonahydrate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na2O3Si · 9H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
284.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
solubility:
H2O: soluble(lit.)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder
solubility
H2O: soluble(lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
InChI key
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Na2SiO3.9H2O can be used to prepare honeycomb porous silicon (hp-Si).[1] Sodium metasilicate nonahydrate combined with cobalt chloride (CoCl2. 6H2O) may be used to prepare Co3O4 nanoparticles.[2] The product may be used to impart flame retardant and antimicrobial properties in jute textiles.[3]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The size-dependent magnetic properties of Co3O4 nanoparticles
Ichiyanagi Y and Yamada S
Polyhedron, 24(16-17), 2813-2816 (2005)
Flame retardant and antimicrobial jute textile using sodium metasilicate nonahydrate.
Basak S, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 106-113 (2014)
Low temperature chemical reduction of fusional sodium metasilicate nonahydrate into a honeycomb porous silicon nanostructure.
Jianwen L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(52), 6856-6859 (2014)