Key Documents
S468061
DISPERSE BROWN 1 (TERASIL BROWN 3R OR AMACRON BROWN LS)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H16Cl2N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
399.236
MDL number:
기타 정보