product name
Methylene blue, certified by the Biological Stain Commission
Grade
certified by the Biological Stain Commission
Quality Level
형태
powder
구성
Dye content, ≥82%
기술
microbe id | staining: suitable
색상
dark green
solubility
H2O: 4mg/4ml
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544) , GSR(2936)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- to stain vaginal cells
- for the preparation of protein aqueous ink
- to evaluate cell survival by staining
생화학적/생리학적 작용
적합성
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.