457250
Methylene Blue
Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
동의어(들):
Methylthioninium chloride, 3,7- bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, 3,7-bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, Methylene blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18ClN3S
CAS Number:
Molecular Weight:
319.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 6060
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
dark green
solubility
water: 40 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inhibitor of soluble guanylate cyclase. Organic spin-trap agent that forms stable adducts with oxygen free radicals in solution; biological staining agent. Dye content: ≥85%.
경고
Toxicity: Harmful (C)
기타 정보
Kannan, M.S., and Johnson, D.E. 1995. Life Sci.56, 2229.
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2