material
borosilicate glass
white graduation
특징
graduated
heavy duty
제조업체/상표
1003-600
SciLabware
높이 × 직경
124 mm × 90 mm
용량
600 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Mechanically stronger than standard beakers
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
- Thicker walls and heavier bases
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- White graduations and marking spot
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.