주요 문서
SLW1571/02M
Pyrex® Aspirator stopcock with ground cone
bore size 3.0 mm, core joint: 29/32
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1571/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
조인트
joint: core29/32
제조업체/상표
1571/02M
SciLabware
보어 크기
3.0 mm
일반 설명
  • For use with Aspirator bottles 1541 and 1569
  • With traditional glass key
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)