material
C18-silica gel 60 matrix
glass support
Quality Level
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.15389.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
250 μm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
RP modified plates serve two purposes: act as a pilot method for HPLC and allow to choose various solvent system for special separations. Our RP-modified silica layers are well suited for many separation challenges that unmodified silica cannot overcome. These layers use aqueous solvent systems to separate extremely non-polar substances and analyze particular polar substances that can adapt to ion-pair chromatography. What′s more, RP-modified silica layers are less dependent on atmospheric humidity. Unlike unmodified silica, RP-phases do not exhibit catalytic activity. This makes them the plates of choice for unstable substance that tend to experience oxidative degradation.
포장
Fibre case
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.