material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Analtech 02015
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
2,000 μm
입자 크기
20-40 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Used for analytical separations of larger quantities of materials. Materials to be separated are often applied as long streaks, developed, and recovered by scraping the adsorbent from the plate and eluting with a strong solvent.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객