주요 문서
Z740213
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 2.5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
동의어(들):
TLC Silica gel 60 F254, TLC Silica gel 60 F254, 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.15327.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
2.5 cm × 7.5 cm
레이어 두께
250 μm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
각주
Product packaged in a plastic box
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)