material
blue graduation
borosilicate glass
특징
graduations 1.0 mL
heavy duty rim
squat form
제조업체/상표
3285-50
SciLabware
높이
150 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4788
- Squat height - more stable
- Heavy duty construction for increased mechanical strength and longer life:
- Heavily beaded rim and spout
- More convenient to use in confined spaces - e.g. fume cupboards
- Graduations in blue enamel
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.