material
PTFE key
특징
graduations 0.02 mL
제조업체/상표
3295/22ASWC
SciLabware
길이
820 mm
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 385 and DIN 12700
- With automatic zero facility
- White enamel graduations
- 1.5mm bore PTFE key stopcock
- Burettes and accessories should be ordered separately
- Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Simple operation
- To fill burette apply a slight positive pressure to lower side-arm
- To set zero, release pressure to allow excess liquid to siphon back into the bottle
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.