제조업체/상표
3775/02M
SciLabware
길이
355 mm , excluding stem
본체 O.D.
14 mm
스템 길이
45 mm
스템 O.D.
8 mm
공극 크기
Grade 1 porosity
일반 설명
- Simple and economical column - ideal for educational use
- With chemically resistant glass sintered disc - porosity 1
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.