주요 문서
Z163988
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
조인트
joint ST/NS24/40
길이 × I.D. × O.D.
70 cm × 24 mm × 28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Gravity column has been used in the separation of Ixora flower petal extracts by liquid column chromatography (LCC).
특징 및 장점
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)