material
PTFE stopcock
조인트
top joint: threaded29/32
Grade
for chromatography
기술
HPLC: suitable
컬럼 O.D. × 유효 길이
44 mm × 572 mm
컬럼 용적
600 mL
저장장치 용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.