주요 문서
SYNA289250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware A289250, splash-guard adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A289250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)