주요 문서
SYNC184261
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
동의어(들):
Synthware C184261, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS top24/40
Grade
for chromatography
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C184261
I.D. × 길이
20.0 mm × 203 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)