주요 문서
SYNC362630C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 305 mm
동의어(들):
Synthware C362630C, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
Grade
for chromatography
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C362630C
길이
305 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)