주요 문서
SYND161420
Synthware cow style distillation receiver
joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware D161420, cow type distilling receiver
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/20
제조업체/상표
D161420
관련 카테고리
일반 설명
Synthware distillation cow receiver is designed for microscale applications. It features a standard taper joint (14/20) and four drip-tip joints of the same size. The receiver ensures collection of the condensate in four flasks progressively.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)