주요 문서
SYND211150
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 14/20, column H 150 mm, immersion depth 25 mm
동의어(들):
Synthware D211150, short path head, Vigreux distilling head
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D211150
컬럼 높이
150 mm
침적 깊이
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)